Schwefelkohlenstoff 99,9, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
85972.290EA 171 EUR InStock
85972.290
Schwefelkohlenstoff 99,9, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Siedepunkt: 46.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –111.6 °C
Dichte: 1.2632 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (G.C.) min. 99,9 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (20º/20º) approx. 1,26
Appearance clear and colourless
Boiling point 46 - 47 °C
Colour (Hazen) max. 10
Cadmium (Cd) max. 0,05 ppm
Calcium (Ca) max. 0,5 ppm
Chromium (Cr) max. 0,02 ppm
Cobalt (Co) max. 0,02 ppm
Copper (Cu) max. 0,02 ppm
Iron (Fe) max. 0,1 ppm
Lead (Pb) max. 0,1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0,1 ppm
Manganese (Mn) max. 0,02 ppm
Nickel (Ni) max. 0,02 ppm
Zinc (Zn) max. 0,1 ppm
Sulfur dioxide (SO2) max. 0,00025 %
Hydrogen sulfide (as H2S) max. 0,00015 %
Benzene (G.C.) max. 0,005 %
Toluene (G.C.) max. 0,0005 %
Residue on evaporation max. 0,001 %
Water (K.F.) max. 0,01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge