Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester ≥80%, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85973-1G
85973-1GEA 519 EUR InStock
85973-1G
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester ≥80%, Supelco®
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
Verpackung: Glass bottle
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01867746
CAS-Nummer: 92451-01-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge