Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumsulfamat 98,5, AnalaR NORMAPUR® ACS analysis_for, sulphonamide in blood_detection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


85979.180EA 55.6 EUR InStock
85979.180
Ammoniumsulfamat 98,5, AnalaR NORMAPUR® ACS analysis_for, sulphonamide in blood_detection
Ammoniumsulfamat


Formel: H₆N₂O₃S
MW: 114.13 g/mol
Melting Pt: 131.1
MDL Number: MFCD00011429
CAS-Nummer: 7773-06-0
Merck Index: 12,00589
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98,5 %
Melting point 131,0 - 135,0 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble matter Max. 0,02 %
Residue after ignition Max. 0,10 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge