Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

85993.290EA 70.4 EUR InStock
85993.290
Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isoamylacetat


Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge