Brillantkresylblau ALD, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
860867-10G 860867-25G
860867-10GEA 111 EUR InStock
860867-10G 860867-25G
Brillantkresylblau ALD, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Brillantkresylblau
Brilliant cresyl blue ALD has been used for the staining of reticulocytes.
The structure of Brilliant Cresyl Blue ALD contains a 2-methyl modification on the phenoxazine core, while the structure of the historic Brilliant Cresyl Blue contains a 8-methyl modification on the phenoxazine core. The biological staining application is the same for both structures.
Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MDL Number: MFCD00148901
CAS-Nummer: 81029-05-2
EINECS: 279-675-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ba87fe9d53dcd67d47b0a617a0702325dd9d979&vid=6ba87fe9d53dcd67d47b0a617a0702325dd9d979&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Dye content ≥50%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge