Bromkresolpurpur Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
860891-25G 860891-5G
860891-25GEA 101 EUR InStock
860891-25G 860891-5G
Bromkresolpurpur Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Melting Pt: 255 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148896
CAS-Nummer: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ae99d0ddad367ac12f93884d5b8f055a043d863&vid=8ae99d0ddad367ac12f93884d5b8f055a043d863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge