Azure II, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
861065-25G
861065-25GEA 102 EUR InStock
861065-25G
Azure II, Pulver, Sigma-Aldrich®
Azure II
Azure II has been used in the Richardson′s stock solution for the staining of lysosomal glycogen. It has also been used in the periodic acid schiff staining procedure for the staining of glycogen, nuclei and cytoplasm.
Formel: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
MW: 625.68 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080716
CAS-Nummer: 37247-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..