Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rosolsäure (Aurin) 84% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

861324-100G 861324-25G
861324-100GEA 310 EUR InStock
861324-100G 861324-25G
Rosolsäure (Aurin) 84% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Rosolsäure (Aurin)
p-Rosolic acid (C.I. 43800) is an acid-baseindicator from the triphenylmethane group. It is also known as aurin and 4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methylene]-2,5-cyclohexadienone.

  • p-Rosolic acid has been used to induce cellular stress in HEK293 cells
  • The transition range of p-Rosolic acid is around pH 6,6 to 8,0 (Below this pH range it is yellow and above it red)


Formel: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290.32 g/mol
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00001624
CAS-Nummer: 603-45-2
EINECS: 210-041-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48fbe4713b9e095325724d327711b1cb0b894df6&vid=48fbe4713b9e095325724d327711b1cb0b894df6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 264 - 270 nm
Extinction Coefficient ≥50000
Extinction Coefficient, Acidified Ethanol ≥11000
Carbon Content 66.0 - 90.8 %
Visual Interval, pH 6.6 Yellow-Orange Pass
Visual Interval, pH 8.0 Pink to Red Pass

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge