Seesand, AnalaR NORMAPUR® zA, purified_acid, calcinated
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
86152.290EA 55.7 EUR InStock
86152.290 86152.360 86152.460
Seesand, AnalaR NORMAPUR® zA, purified_acid, calcinated
Seesand
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
CAS-Nummer: 14808-60-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Korngröße (0,1-0,3 mm) Min. 80 %
Säurelösliches Eisen Max. 100 ppm
Glühverlust (900°C) Max. 0,1 %
In HCl lösliche Anteile Max. 0,2 %
Cl (Chlorid) Max. 50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge