Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Seesand, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, mit Säure gereinigt, kalziniert

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


86152.290EA 55.7 EUR InStock
86152.290 86152.360 86152.460
Seesand, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens, mit Säure gereinigt, kalziniert
Seesand


Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1710
CAS-Nummer: 14808-60-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Korngröße (0,1-0,3 mm) Min. 80 %
Säurelösliches Eisen Max. 100 ppm
Glühverlust (900°C) Max. 0,1 %
In HCl lösliche Anteile Max. 0,2 %
Cl (Chlorid) Max. 50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge