Kaliumpyroantimonat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
86173.180EA 59.3 EUR InStock
86173.180
Kaliumpyroantimonat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Kaliumpyroantimonat
Formel: KSbO₃·3H₂O
MW: 262.9 g/mol
MDL Number: MFCD00011415
CAS-Nummer: 12208-13-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white powder
Assay (as KSbO₃) min. 99,0%
Loss on ignition (600 °C) max. 22%
Free alkali (as KOH) max. 0,8%
Sodium (Na) max. 0,2%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge