Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Redoxindikator

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


86180.180EA 56.7 EUR InStock
86180.180 86180.260
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Redoxindikator
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)


Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Dichte: 0.9999
MDL Number: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) 180 - 200

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge