Kaliumdichromat-Lösung 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM für die CSB-Bestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
86181.290EA 39.1 EUR InStock
86181.290
Kaliumdichromat-Lösung 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM für die CSB-Bestimmung
Kaliumdichromat
Zertifizierungen: The production takes place according to DIN 8409:1980, DEV H41 DIN 38409:1981, DEV H43.
Formel: K₂Cr₂O₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge