Kaliumdihydrogenphosphat 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM Pufferlösung
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
86185.290EA 48 EUR InStock
86185.290
Kaliumdihydrogenphosphat 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM Pufferlösung
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
MDL Number: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Potassium phosphate, monobasic 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge