Iron Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Eisen, Matrix: 2% HCl, Anwendung: AAS-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Iron Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Eisen, Matrix: 2% HCl, Anwendung: AAS-Standards
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Eisen standard lösung 1000 mg/L in 2% HCl für AAS 1 * 100 mL 86677.180 1 * 100 mL
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRC86677.180
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder