Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
86713.180EA 33 EUR InStock
86713.180 86713.260
Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L Na in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge