Tetrabutylammoniumacetat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86835-25G
86835-25GEA 410 EUR InStock
86835-25G
Tetrabutylammoniumacetat, Supelco®
Tetrabutylammoniumacetat
Formel: C₁₈H₃₉NO₂
MDL Number: MFCD00043208
CAS-Nummer: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5704e67222ad80e05ebdc855205be36b515b5a14&vid=5704e67222ad80e05ebdc855205be36b515b5a14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge