Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

86854-100ML 86854-2.5L 86854-500ML
86854-100MLEA 96.2 EUR InStock
86854-100ML 86854-2.5L 86854-500ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Supelco®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Tetrabutylammonium hydroxide (TBAOH) is a quaternary ammonium salt,mainly used as a strong base and phase-transfer catalyst.

Other uses include as an ion-pairing reagent in mobile phase preparation for reverse phase ion-pair high performance liquid chromatography during chromium (III) and chromium (VI) determination


Formel: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e67a188278b2b9c36c4001bc97fddf380d4ffa&vid=39e67a188278b2b9c36c4001bc97fddf380d4ffa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge