Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86879-100G 86879-25G
86879-100GEA 538 EUR InStock
86879-100G 86879-25G
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Supelco®
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₆H₃₆F₆NP
MDL Number: MFCD00011748
CAS-Nummer: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 3263
ADR: 8,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a6b8d3ef60bb5119538704653475d6ba5ec238&vid=61a6b8d3ef60bb5119538704653475d6ba5ec238&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge