Tetrabutylammoniumtetraphenylborat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86897-5G
86897-5GEA 495 EUR InStock
86897-5G
Tetrabutylammoniumtetraphenylborat, Supelco®
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
Formel: C₄₀H₅₆BN
MDL Number: MFCD00011749
CAS-Nummer: 15522-59-5
EINECS: 239-562-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff6a0b04fcbea8a5f37ae9aaffe390e344c24b6&vid=8ff6a0b04fcbea8a5f37ae9aaffe390e344c24b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge