Saccharose(Brix)-Standards, stabilisierte Lösungen für die Refraktometrie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
87000.015EA 75.8 EUR InStock
87000.015 87001.015 87002.015 87003.015 87004.015 87006.015 87007.015 87008.015 87009.015 87011.015 87012.015 87013.015 87014.015 87015.015 87016.015 87018.015 87019.015 87021.015
Saccharose(Brix)-Standards, stabilisierte Lösungen für die Refraktometrie
Standards Refraktometrie-Standards
Eine Auswahl von Brix-/Brechungsindex-Standards für eine einfache Kalibrierung aller Arten von Refraktometern.
  • Hergestellt aus hochreinen Rohstoffen
  • Enthalten die gleichen Rohstoffe wie die Produkte gemäß ICUMSA, doch sind stabilisiert für eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Monaten
Diese Produkte sind ideal für Anwender, die nicht die ICUMSA-Richtlinien befolgen müssen
Hinweis: Die Brix-Skala wird mit Grad-Symbol angegeben (x°), doch entspricht der Konzentration in % der verwendeten stabilisierten Saccharoselösung.
Daher gilt 0° = 0%-ige Konzentration
5° = 5%-ige Konzentration
* Der Brechungsindex-Wert in der untenstehenden Tabelle bezieht sich auf den Nennbrechungsindex und wurde für alle Artikelnummern den von der ICUMSA veröffentlichten Tabellen entnommen, mit Ausnahme von Artikel 87022.015 mit Brix-Wert 67,5°, welcher ein gemessener Wert ist.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge