Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

87024.180EA 166 EUR InStock
87024.180
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 98,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat


Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03 g/mol
Melting Pt: 57 °C
Dichte: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,02469
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 98.0 --> 102.0 %
Unlösliche Anteile Max. 100 ppm
Cl (Chlorid) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.2 %
SO4 (Sulfat) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Kupfer) Max. 20 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
K (Kalium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Natrium) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 0.15 %
Pb (Blei) Max. 20 ppm
Zn (Zink) Max. 100 ppm
Konform zu ACS Entspricht

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge