Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer ≥99,7%, feines Pulver, Analar NORMAPUR® ≤63 µm zur Analyse

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


87059.230EA 75.9 EUR InStock
87059.230
Kupfer ≥99,7%, feines Pulver, Analar NORMAPUR® ≤63 µm zur Analyse
Copper


Formel: Cu
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,7 %
Particle size (< 45 µm) Min. 90 %
Particle size (> 75 µm) Max. 1 %
Insolubility in nitric acid Max. 0,02 %
P (Phosphorus) Max. 10 ppm
Ag (Silver) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm
Sb (Antimony) Max. 10 ppm
Sn (Tin) Max. 10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge