Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumbromat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

87070.290EA 96.5 EUR InStock
87070.290
Natriumbromat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromate


Formel: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 381 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge