HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
87078.150EA 24.8 EUR InStock
87078.150
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) ≥98%, GPR RECTAPUR®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Siedepunkt: 126
Melting Pt: -82
Dichte: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 1992
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 13,04708
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..