Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylhydraziniumchlorid 99, AnalaR NORMAPUR® zA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

87096.180EA 59.1 EUR InStock
87096.180
Phenylhydraziniumchlorid 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Phenylhydraziniumchlorid


Formel: C₆H₉ClN₂
MW: 144.6 g/mol
Melting Pt: 243…246 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012924
CAS-Nummer: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07447
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 99 %
Appearance:
White to faint beige powder Passes test
Solubility in water Passes test
Loss on drying (105°C) ≤ 0.5 %
Ignition residue (SO4) ≤ 0.1 %
SO4 (Sulphate) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge