Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

87099.260EA 95.6 EUR InStock
87099.260
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat


Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 99 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Sulphated ash ≤ 0.1 %
Water ≤ 13 %
SO4 (Sulphate) ≤ 0.3 %
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Na (Sodium) ≤ 20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge