Aktivkohle, powder, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
87126.230EA 59.5 EUR InStock
87126.230
Aktivkohle, powder, AnalaR NORMAPUR® zA
Aktivkohle
Formel: C
MW: 12.01 g/mol
Melting Pt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Entfärbungs-Wert Min. 20 ml
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 7 %
Trocknungsverlust (120°C) Max. 8 %
In verdünnter HCl lösliche Anteile Max. 10,0 %
In Ethanol lösliche Anteile Max. 0,2 %
In Wasser lösliche Anteile Max. 2,0 %
Lösliche Chloride Max. 0,1 %
Lösliche Sulfate Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 %
Fe (Eisen) Max. 0,03 %
Zn (Zink) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..