Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Dioxolan ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: 0.03 % Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

87135.290EA 82.3 EUR InStock
87135.290 87135.360 87135.460
1,3-Dioxolan ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
1,3-Dioxolan


Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 75
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.066 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,0 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
IR Spektrum Entspricht
Formaldehyd Max. 0,1 %
Methanol Max. 0,1 %
Wasser Max. 0,05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..