Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aceton-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

87152.0010EA 56.7 EUR InStock
87152.0010 87152.0100 87152.0006 87152.0011
Aceton-[D6] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]


Formel: D₃CC(O)CD₃
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –19 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,90 %
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Wasser (HDO+D2O) Max. 0,0200 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge