Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87208-10G
87208-10GEA 275 EUR InStock
87208-10G
Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Supelco®
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Melting Pt: 245…250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011770
CAS-Nummer: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06419
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aefd0ca60a3f9feb2f07807db4319628858697fe&vid=aefd0ca60a3f9feb2f07807db4319628858697fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge