Formaldehyd 35% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1039101
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 9.0- 15.0 % Vol. MeOH
87837.180EA 207 EUR InStock
87837.180
Formaldehyd 35% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1039101
Formaldehyd
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Melting Pt: -92
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 (8) III
Merck Index: 13,04259
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge