Kaliumhydroxid 0,5 mol/l (0,5 N) in Ethanol 10% 0.5 mol/l (0.5 N) in Ethanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
87905.290EA 78 EUR InStock
87905.290
Kaliumhydroxid 0,5 mol/l (0,5 N) in Ethanol 10% 0.5 mol/l (0.5 N) in Ethanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Kaliumhydroxid
Bestellinformation: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel: KOH
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge