Natriumcarbonat 2% (w/v) in Natriumhydroxid Lösung 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
87929.290EA 153 EUR InStock
87929.290
Natriumcarbonat 2% (w/v) in Natriumhydroxid Lösung 0.1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 854
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=0a29c32fc35c3063a6cddfd3f5c9a58f119301fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge