Bariumtitanat ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
88267.22 88267.36
88267.22EA 91.9 EUR InStock
88267.22 88267.36
Bariumtitanat ≥99,7% (Metall-Basis)
Bariumtitanat
Purity: 99.7% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 2 Micron Powder Density: 5.85 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1620° Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Formel: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Melting Pt: 1620 °C
Dichte: 5.85
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1000
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge