Blei(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
88285.14 88285.22
88285.14EA 176 EUR InStock
88285.14 88285.22
Blei(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Blei(II)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: 15mm & Down Pieces Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
Formel: PbTe
MW: 334.8 g/mol
Melting Pt: 917 °C
Dichte: 8.164
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016274
CAS-Nummer: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5422
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge