Aluminum cobalt ≥99% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
88320.36
88320.36EA 969 EUR InStock
88320.36
Aluminum cobalt ≥99% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Aluminum cobalt
Purity: 99% Molecular Formula: Al:Co; 69:31 wt% Odour: Odourless UN No.: UN3132 MDL No.: MFCD00239520
Formel: Al:Co;₆₉:₃₁wt%
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239520
UN: 3132
ADR: 4.3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge