Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylendiamin ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

88382.290EA 96.5 EUR InStock
88382.290 88382.180 88382.410 88382.320 88382.460
Ethylendiamin ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Ethylendiamin


Formel: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 117
Melting Pt: 8.5
Flash-Pt: 34
MDL Number: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.0%
Appearance Clear liquid
Colouration ≤ 15 APHA
Water ≤ 0.5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..