Zertifizierte Referenzmaterialien für die Standardisierung volumetrischer Lösungen
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
88395.060EA 149 EUR InStock
88395.060 88396.050 88397.060 88398.080 88399.080 88400.080 88401.100 88402.080 88403.080 88404.080 88405.100
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Standardisierung volumetrischer Lösungen
Standards Organische Standards
CRM - sekundäre Referenzmaterialien, vorgesehen für die Standardisierung von volumetrischen Lösungen gemäß der Pharmakopöe (Ph. Eur. und USP). Diese volumetrischen Standards werden aus hochreinen Salzen hergestellt. Der zertifizierte Massenanteil wurde durch klassische Analyse nach ISO/IEC 17025 bestimmt. Homogenitäts- und Stabilitätsstudien werden gemäß den Anforderungen von ISO 17034 und ISO Guide 35 durchgeführt. Alle volumetrischen Standards sind auf SI rückführbar (NIST NIST).
  • Hohe Reinheit verhindert mögliche Titrationsinterferenzen
  • Genau festgelegter Inhalt verringert methodenbedingte Fehler
  • Das mit jedem Standard gelieferte, vollständige Analysezertifikat dient zur Qualitätssicherung
  • Rückführbar auf NIST oder BAM-Standards
Zertifizierungen: ISO 17025 / 17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge