Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
88777.14 88777.22
88777.14EA 162 EUR InStock
88777.14 88777.22
Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis)
Siliciumdioxid
Purity: 99.995% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Melting Pt: 1710 °C
Dichte: 2.2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge