Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88907-5ML-F
88907-5ML-FEA 190 EUR InStock
88907-5ML-F
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Supelco®
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 124.6
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 39
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba490bf4f29c05a0133453a99cdafc71de0c341&vid=aba490bf4f29c05a0133453a99cdafc71de0c341&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge