Tetraammineplatinum(II) nitrate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
88960.03 88960.06
88960.03EA 176 EUR InStock
88960.03 88960.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Powder/chunks Appearance: White Melting Point: 262° dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00011624
Formel: H₁₂N₆O₆Pt
Melting Pt: 262 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011624
CAS-Nummer: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
ADR: 5.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge