Sulfolan, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88965-5ML-F
88965-5ML-FEA 116 EUR InStock
88965-5ML-F
Sulfolan, Supelco®
Sulfolan
Formel: C₄H₈O₂S
MDL Number: MFCD00005484
CAS-Nummer: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d534cd20754e52cdeb05d5291496b6f9db7d8aa&vid=8d534cd20754e52cdeb05d5291496b6f9db7d8aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge