Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Bromo-α-cyanocinnamic acid ≥95,0% (durch HPLC) Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

89063-100MG
89063-100MGEA 122 EUR InStock
89063-100MG
4-Bromo-α-cyanocinnamic acid ≥95,0% (durch HPLC) Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®
4-Bromo-α-cyanocinnamic acid


Formel: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.06 g/mol
MDL Number: MFCD07798953
CAS-Nummer: 339548-64-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0fb2cebf7e417d245bec85f6a4700480ddd3bd&vid=8e0fb2cebf7e417d245bec85f6a4700480ddd3bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White to Light Yellow
Appearance (Form) Powder or Crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 95.0 %
Suitability test MALDI-MS Suitable as MALDI-Matrix material
Solubility (Color) Colorless to Light Yellow
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Method) 100 mg in 10 ml Methanol
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
RECOMMENDED RETEST PERIOD 36 MONTHS

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge