Trimethoxyboroxin
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
89153.14
89153.14EA 25.7 EUR InStock
89153.14
Trimethoxyboroxin
2,4,6-Trimethoxyboroxin
CAS No.: 102-24-9 Molecular Formula: (CH3O)3B3O3 Formula Weight: 173.53 Flash Point: 14°(57°F) Physical Form: Liquid Density: 1.216 Refractive Index: 1.3996 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Strong Melting Point: 10-11° Boiling Point: 130° Beilstein Reference: 1709158 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00005946
Formel: C₃H₉B₃O₆
Siedepunkt: 130 °C
Melting Pt: 10…11 °C
Dichte: 1,216
Flash-Pt: 14 °C (57 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005946
CAS-Nummer: 102-24-9
EINECS: 203-016-8
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge