Aluminiumiodid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
89185.06
89185.06EA 131 EUR InStock
89185.06
Aluminiumiodid ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminiumiodid
Purity: 99.99+% CAS No.: 7784-23-8 Molecular Formula: AlI3 Formula Weight: 407.69 Physical Form: 2-8mm Lump Density: 3.98 Appearance: White to brownish-purple Odour: Pungent Melting Point: 191° Boiling Point: 360° Merck Reference: 14,346 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003427
Formel: AlI₃
Siedepunkt: 360 °C
Melting Pt: 191 °C
Dichte: 3,98
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003427
CAS-Nummer: 7784-23-8
EINECS: 232-054-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,346
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge