Natriumnitrit 0.1 N, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
89295.320EA 28.7 EUR InStock
89295.320
Natriumnitrit 0.1 N, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Siedepunkt: 320
Melting Pt: 284
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
Merck Index: 13,08721
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge