Fötales Kälberserum (FBS), US-amerikanischen Ursprungs
Lieferant: VWR Seradigm
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
89510-196EA 112 EUR InStock
89510-196 97068-102 97068-107 97068-086 89510-194 97068-085 89510-198 97068-101 89510-200 97068-088 97068-091 97068-104
Fötales Kälberserum (FBS), US-amerikanischen Ursprungs
Seren
VWR® Seradigm FBS in Spitzenqualität bietet höchste Produktqualität und Virensicherheit, da es zusätzlichen BVD-Virustests mithilfe der qPCR-Technologie unterzogen wird. VWR® Seradigm FBS in Premiumqualität wird vielfach von Zellenzüchtern verwendet, die hochwertiges, leistungsstarkes FBS für verschiedene Anwendungen benötigen.
  • 100% aus den USA stammend
  • Dreifach mit 0,1 μm steril gefiltert
  • Echtes Pooling bezüglich Konsistenz zwischen Chargen und Flaschen
  • Unabhängig von externen Labors getestet
  • Vollständig rückverfolgbar
FBS in Spitzenqualität (Endotoxin ≤10 EU/ml; Hämogloblin ≤25 mg/dl) bietet höchste Produktqualität und Virensicherheit, da es zusätzlichen BVD-Virustests mithilfe der qPCR-Technologie unterzogen wird. Proprietäre Gewinnungs- und Produktionstechniken bieten zusätzliche Funktionen zur Steigerung der Produktqualität sowie Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und Einhaltung behördlicher Vorschriften. Dieses Produkt wird von Zellenzüchtern verwendet, die mit primären Zelllinien in Produktionsumgebungen und mit Anwendungen arbeiten, bei denen die behördlichen Anforderungen oder die Rückverfolgbarkeit von größter Bedeutung sind.
FBS in Premiumqualität (Endotoxin ≤20 EU/ml; Hämogloblin ≤25 mg/dl) bietet qualitativ hochwertige Funktionen, wie z. B. umfassende Tests durch unabhängige externe Labore und die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe, wodurch es sich von vergleichbaren Produkten abhebt. Dieses Produkt wird von Zellenzüchtern verwendet, die hochwertiges, leistungsstarkes FBS für verschiedene Anwendungen benötigen.
Zertifizierungen: Die Lieferkette wurde von der International Serum Industry Association (ISIA) in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge