Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 97,5-102,5% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

89803-1G 89803-5G
89803-1GEA 41 EUR InStock
89803-1G 89803-5G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 97,5-102,5% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid


Formel: CH₆ClNO
Melting Pt: 151,..154 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00012951
CAS-Nummer: 593-56-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Argentometric Titration 97.5 - 102.5 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge