Thulium-Standardlösung, 1000 mg/L Tm in 5%iger Salpetersäure (aus Tm₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
89889.AE
89889.AEEA 53.9 EUR InStock
89889.AE
Thulium-Standardlösung, 1000 mg/L Tm in 5%iger Salpetersäure (aus Tm₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Thulium-Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge